Methyl 4-[(1S)-1-aminoethyl]benzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (S)-4-(Methoxycarbonyl)-α-methylbenzylamine, (S)-Methyl 4-(1-aminoethyl)benzoate, (1S)-1-[4-(Methoxycarbonyl)phenyl]ethylamine
OR52064-5G
APOSOR52064-5GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR52064-5G
Methyl 4-[(1S)-1-aminoethyl]benzoate 98%
Methyl 4-[(1S)-1-aminoethyl]benzoate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,216 g/mol
Point de fusion: 59…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06762070
Numéro CAS: 222714-37-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité