Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2-Bromophényl)acétonitrile 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR52085-100G
APOSOR52085-100GEA 74.2 EUR InStock
APOSOR52085-100G
(2-Bromophényl)acétonitrile 95%
(2-Bromophényl)acétonitrile


Formule: C₈H₆BrN
Point d'ébullition: 140…141 °C/13mmHg
Point de fusion: 1 °C
Densité: 1.51 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001896
Numéro CAS: 19472-74-3
EINECS: 243-091-4
ONU: 1694
ADR: 6.1,I
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité