5-Chloro-3-cyclopropyl-1,2,4-thiadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (5-Chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl]cyclopropane
OR52114-1G
APOSOR52114-1GEA 542 EUR InStock
APOSOR52114-1G
5-Chloro-3-cyclopropyl-1,2,4-thiadiazole
5-Chloro-3-cyclopropyl-1,2,4-thiadiazole
Formule: C₅H₅ClN₂S
MW: 160,625 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14707316
Numéro CAS: 122684-54-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité