5-Chloro-3-(3-methoxyphenyl)-1,2,4-thiadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(5-Chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl)anisole
OR52117-1G
APOSOR52117-1GEA 542 EUR InStock
APOSOR52117-1G
5-Chloro-3-(3-methoxyphenyl)-1,2,4-thiadiazole
5-Chloro-3-(3-methoxyphenyl)-1,2,4-thiadiazole
Formule: C₉H₇ClN₂OS
MW: 226,683 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14707350
Numéro CAS: 1221341-41-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité