3-Phénylpyrazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3(5)-Phenyl-1H-pyrazole, 3-Phenylpyrazole
OR52122-25G
APOSOR52122-25GEA 101 EUR InStock
APOSOR52122-25G
3-Phénylpyrazole 98%
3-Phénylpyrazole
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Point de fusion: 75…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159654
Numéro CAS: 2458-26-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité