6-Hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 6-hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile, 2-Cyano-6-hydroxybenzothiazole, 6-hydroxy-1,3-benzothiazole-2-carbonitrile
OR52126-1G
APOSOR52126-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR52126-1G
6-Hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile 97%
6-Hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile
Formule: C₈H₄N₂OS
MW: 176,19 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00296905
Numéro CAS: 939-69-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité