N-Fmoc-D-valine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Fmoc-D-Val-OH, D-Valine, N-FMOC protected
OR52196-100G
APOSOR52196-100GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR52196-100G
N-Fmoc-D-valine 99%
N-Fmoc-D-valine
Formule: C₂₀H₂₁NO₄
MW: 339,39 g/mol
Point de fusion: 143…144 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00062953
Numéro CAS: 84624-17-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité