6-Bromo-5-chloroindoline-2,3-dione
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52245-250MG
APOSOR52245-250MGEA 142 EUR InStock
APOSOR52245-250MG
6-Bromo-5-chloroindoline-2,3-dione
6-Bromo-5-chloroindoline-2,3-dione
Formule: C₈H₃BrClNO₂
MW: 260,4700 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10566349
Numéro CAS: 192799-05-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité