tert-Butyl 2-(piperidin-4-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR52273-1G
APOSOR52273-1GEA 836 EUR InStock
APOSOR52273-1G
tert-Butyl 2-(piperidin-4-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
tert-Butyl 2-(piperidin-4-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₁₄H₂₆N₂O₂
MW: 254,368 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09702201
Numéro CAS: 929974-12-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité