(S)-1-(1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-yl)ethanamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR52293-500MG
APOSOR52293-500MGEA 466 EUR InStock
APOSOR52293-500MG
(S)-1-(1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-yl)ethanamine
(S)-1-(1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-yl)ethanamine
Formule: C₈H₁₀N₄
MW: 162,192 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29042486
Numéro CAS: 1932616-44-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité