(S)-1-(5-Methylpyrimidin-2-yl)ethanamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR52299-500MG
APOSOR52299-500MGEA 466 EUR InStock
APOSOR52299-500MG
(S)-1-(5-Methylpyrimidin-2-yl)ethanamine
(S)-1-(5-Methylpyrimidin-2-yl)ethanamine
Formule: C₇H₁₁N₃
MW: 137,182 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24249248
Numéro CAS: 1568163-63-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité