(S) -1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)ethanamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR52302-500MG
APOSOR52302-500MGEA 466 EUR InStock
APOSOR52302-500MG
(S) -1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)ethanamine
(S) -1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)ethanamine
Formule: C₇H₈BrClN₂
MW: 235,509 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18209623
Numéro CAS: 793695-16-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité