(S)-1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)ethanamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR52304-500MG
APOSOR52304-500MGEA 466 EUR InStock
APOSOR52304-500MG
(S)-1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)ethanamine
(S)-1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)ethanamine
Formule: C₇H₈BrClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18209621
Numéro CAS: 1259882-26-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité