tert-Butyl 4-hydroxy-1,4'-bipiperidine-1'-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 4-hydroxy-[1,4'-bipiperidine]-1'-carboxylate, tert-Butyl 4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)piperidine-1-carboxylate
OR52308-1G
APOSOR52308-1GEA 159 EUR InStock
APOSOR52308-1G
tert-Butyl 4-hydroxy-1,4'-bipiperidine-1'-carboxylate 98%
tert-Butyl 4-hydroxy-1,4'-bipiperidine-1'-carboxylate
Formule: C₁₅H₂₈N₂O₃
MW: 284,394 g/mol
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12546285
Numéro CAS: 367500-88-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité