2-tert-Butyl-1H-imidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(tert-Butyl)-1H-imidazole
OR52331-5G
APOSOR52331-5GEA 77 EUR InStock
APOSOR52331-5G
2-tert-Butyl-1H-imidazole
2-tert-Butyl-1H-imidazole
Formule: C₇H₁₂N₂
MW: 124.19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16618480
Numéro CAS: 36947-69-0
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 5 g APOSOR52331-5G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité