Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

11-Bromo-1-undecène 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR52369-25G
APOSOR52369-25GEA 101 EUR InStock
APOSOR52369-25G
11-Bromo-1-undecène 95%
11-Bromo-1-undecène


Formule: C₁₁H₂₁Br
MW: 233,19 g/mol
Point d'ébullition: 149…150 °C
Densité: 1.063 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040825
Numéro CAS: 7766-50-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité