Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Vanilline 97+%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR52392-1KG
APOSOR52392-1KGEA 80 EUR InStock
APOSOR52392-1KG
Vanilline 97+%
Vanilline


Formule: C₈H₈O₃
Point d'ébullition: 170 °C/15mmHg
Point de fusion: 81…83 °C
Densité: 1.056 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006942
Numéro CAS: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité