1,4-Dichloropyrido[3,4-d]pyridazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52405-250MG
APOSOR52405-250MGEA 79.9 EUR InStock
APOSOR52405-250MG
1,4-Dichloropyrido[3,4-d]pyridazine 97%
1,4-Dichloropyrido[3,4-d]pyridazine
Formule: C₇H₃Cl₂N₃
MW: 200,0300 g/mol
Point de fusion: 159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09839782
Numéro CAS: 14490-19-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité