Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1'-Sulphonyldiimidazole 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR52410-25G
APOSOR52410-25GEA 82.9 EUR InStock
APOSOR52410-25G
1,1'-Sulphonyldiimidazole 98%
1,1'-Sulphonyldiimidazole


Formule: C₆H₆N₄O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015893
Numéro CAS: 7189-69-7
EINECS: 230-554-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité