N,N-Diméthyl p-phénylènediammonium dichlorure 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-P-phenylenediamine 2HCl
OR5247-100G
APOSOR5247-100GEA 234 EUR InStock
APOSOR5247-100G
N,N-Diméthyl p-phénylènediammonium dichlorure 95%
N,N-Diméthyl p-phénylènediammonium dichlorure
Formule: (CH₃)₂NC₆H₄NH₂·2HCl
MW: 209,12 g/mol
Point de fusion: 222 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012991
Numéro CAS: 536-46-9
EINECS: 208-635-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité