4-Chloro-2-iodopyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52502-1G
APOSOR52502-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR52502-1G
4-Chloro-2-iodopyrimidine
4-Chloro-2-iodopyrimidine
Formule: C₄H₂ClIN₂
MW: 240,43 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18411135
Numéro CAS: 1108165-28-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité