2-(2-Bromoéthyl)-1,3-dioxolanne
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR52533-5G
APOSOR52533-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR52533-5G
2-(2-Bromoéthyl)-1,3-dioxolanne
2-(2-Bromoéthyl)-1,3-dioxolanne
Formule: C₅H₉BrO₂
Point d'ébullition: 68…70 °C/8mmHg
Densité: 1.542 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003216
Numéro CAS: 18742-02-4
EINECS: 242-551-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité