Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Octylmagnesium chloride 2 M dans le THF

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR52539-100ML
APOSOR52539-100MLEA 205 EUR InStock
APOSOR52539-100ML
1-Octylmagnesium chloride 2 M dans le THF
1-Octylmagnesium chloride


Formule: C₈H₁₇ClMg
Densité: 0.929 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000476
Numéro CAS: 38841-98-4
ONU: 2924
ADR: 3+8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité