Bis(pentamethylcyclopentadienyl)iron(II)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Bis(pentamethylcyclopentadienyl)iron, Decamethylferrocene
OR52591-1G
APOSOR52591-1GEA 193 EUR InStock
APOSOR52591-1G
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)iron(II)
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)iron(II)
Formule: C₂₀H₃₀Fe
MW: 326,30 g/mol
Point de fusion: 277 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058736
Numéro CAS: 12126-50-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité