Monosodium bromoisocyanurate hydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR52663-25G
APOSOR52663-25GEA 177 EUR InStock
APOSOR52663-25G
Monosodium bromoisocyanurate hydrate
Monosodium bromoisocyanurate hydrate
Formule: C₃H₂BrN₃O₃
MW: 229,95 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037229
Numéro CAS: 164918-61-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité