(1R,3S)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (1R,3S)-N-BOC-3-aminocyclohexanecarboxylic acid, (1R,3S)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexanecarboxylic acid, (1R,3S)-3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic Acid
OR52690-1G
APOSOR52690-1GEA 707 EUR InStock
APOSOR52690-1G
(1R,3S)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid 97+%
(1R,3S)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₁₂H₂₁NO₄
MW: 243,30 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973107
Numéro CAS: 222530-39-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité