6-Morpholinopyridin-2-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR52776-250MG
APOSOR52776-250MGEA 609 EUR InStock
APOSOR52776-250MG
6-Morpholinopyridin-2-amine 95%
6-Morpholinopyridin-2-amine
Formule: C₉H₁₃N₃O
MW: 179,219 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18483100
Numéro CAS: 400774-96-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité