Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3-mercaptopropionique 99%

Fournisseur: Apollo Scientific

OR52782-500G
APOSOR52782-500GEA 143 EUR InStock
APOSOR52782-500G
Acide 3-mercaptopropionique 99%
Acide 3-mercaptopropionique


Formule: C₃H₆O₂S
Point d'ébullition: 110…111 °C/15mmHg
Point de fusion: 17…19 °C
Densité: 1.218 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004897
Numéro CAS: 107-96-0
ONU: 2922
ADR: 8+6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité