tert-Butyl N-(2-aminophenyl)-N-methylcarbamate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl (2-aminophenyl)(methyl)carbamate, (2-Amino-phenyl)-methyl-carbamic acid tert-butyl ester
OR52955-1G
APOSOR52955-1GEA 778 EUR InStock
APOSOR52955-1G
tert-Butyl N-(2-aminophenyl)-N-methylcarbamate
tert-Butyl N-(2-aminophenyl)-N-methylcarbamate
Formule: C₁₂H₁₈N₂O₂
MW: 222.284 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05663971
Numéro CAS: 885270-83-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité