3-Amino-3-oxopropanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: MALONAMIC acid
OR52961-250MG
APOSOR52961-250MGEA 109 EUR InStock
APOSOR52961-250MG
3-Amino-3-oxopropanoic acid
3-Amino-3-oxopropanoic acid
Formule: C₃H₅NO₃
MW: 103,08 g/mol
Point de fusion: 121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00154605
Numéro CAS: 2345-56-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité