Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

9,10-Dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene-10-oxide 95+%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4:5,6-Dibenzo-1,2-oxaphosphane-2-oxide, 6H-Dibenzo[c,e][1,2]oxaphosphinine 6-oxide

OR53111-100G
APOSOR53111-100GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR53111-100G
9,10-Dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene-10-oxide 95+%
9,10-Dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene-10-oxide


Formule: C₁₂H₉O₂P
MW: 216,18 g/mol
Point de fusion: 119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040561
Numéro CAS: 35948-25-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité