Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de o-acétoxybenzoyle 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Chlorocarbonyl)phenyl acetate, O-Acetylsalicyloyl chloride, 2-Acetylsalicyloyl chloride, 2-Acetoxybenzoyl chloride

OR5313-5G
APOSOR5313-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR5313-5G
Chlorure de o-acétoxybenzoyle 97%
Chlorure de o-acétoxybenzoyle


Formule: C₉H₇ClO₃
MW: 198,61 g/mol
Point d'ébullition: 134 - 136/12 mm °C
Point de fusion: 45 - 49 °C
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00000663
Numéro CAS: 5538-51-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité