3-(Éthylamino)-4-méthylphénol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Ethylamino-4-methylphenol
OR53165-25G
APOSOR53165-25GEA 147 EUR InStock
APOSOR53165-25G
3-(Éthylamino)-4-méthylphénol 95%
3-(Éthylamino)-4-méthylphénol
Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Point de fusion: 85…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002382
Numéro CAS: 120-37-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité