3-Amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-5-(tert-butyl)-2-carbamoylthiophene, 3-Amino-2-(aminocarbonyl)-5-(tert-butyl)thiophene
OR5325-100MG
APOSOR5325-100MGEA 27.7 EUR InStock
APOSOR5325-100MG
3-Amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxamide 98%
3-Amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxamide
Formule: C₉H₁₄N₂OS
MW: 198.285 g/mol
Point de fusion: 146…148 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00068165
Numéro CAS: 175137-04-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité