Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dicyclohexylamine nitrite

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR5332-500G
APOSOR5332-500GEA 176 EUR InStock
APOSOR5332-500G
Dicyclohexylamine nitrite
Dicyclohexylamine nitrite


Formule: C₁₂H₂₃N
Point de fusion: 182 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013128
Numéro CAS: 3129-91-7
ONU: 2687
ADR: 4.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité