Acide cyclobutane-1,1-dicarboxylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR5361-100G
APOSOR5361-100GEA 108 EUR InStock
APOSOR5361-100G
Acide cyclobutane-1,1-dicarboxylique 98%
Acide cyclobutane-1,1-dicarboxylique
Formule: C₆H₈O₄
Point de fusion: 158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001325
Numéro CAS: 5445-51-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité