5-Indanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Hydroxyindan, 5-Hydroxyhydrindene, 5-Indanol
OR5401-25G
APOSOR5401-25GEA 130 EUR InStock
APOSOR5401-25G
5-Indanol 98%
5-Indanol
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 255 °C
Point de fusion: 51…53 °C
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003802
Numéro CAS: 1470-94-6
EINECS: 216-006-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité