Methyl-4-Chloro-3-methylbenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chloro-3-methylbenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 4-chloro-3-methylbenzoate
OR5430-1G
APOSOR5430-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR5430-1G
Methyl-4-Chloro-3-methylbenzoate
Methyl-4-Chloro-3-methylbenzoate
Formule: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Point d'ébullition: 78 °C/0.06mmHg
Densité: 1.21 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151838
Numéro CAS: 91367-05-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité