(4-Bromo-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-2-(hydroxymethyl)benzo[b]thiophene
OR54348-1G
APOSOR54348-1GEA 434 EUR InStock
APOSOR54348-1G
(4-Bromo-1-benzothiophen-2-yl)methanol
(4-Bromo-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Formule: C₉H₇BrOS
MW: 243,13 g/mol
Point de fusion: 74…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12032276
Numéro CAS: 93103-83-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité