Chlorure de 3-nitrobenzoyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: m-Nitrobenzoyl chloride
OR5437-25G
APOSOR5437-25GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR5437-25G
Chlorure de 3-nitrobenzoyle 98%
Chlorure de 3-nitrobenzoyle
Formule: C₇H₄ClNO₃
MW: 185,57 g/mol
Point d'ébullition: 275…278 °C
Point de fusion: 30…35 °C
Densité: 1.42 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007247
Numéro CAS: 121-90-4
EINECS: 204-505-9
ONU: 2923
ADR: 8+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité