3-Thiopheneboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Thienylboronic acid, Thiophene-3-boronic acid
OR5445-5G
APOSOR5445-5GEA 29 EUR InStock
APOSOR5445-5G
3-Thiopheneboronic acid
3-Thiopheneboronic acid
Formule: C₄H₅BO₂S
MW: 127,96 g/mol
Point de fusion: 164…169 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151851
Numéro CAS: 6165-69-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité