Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pipéridine-N-carbaldehyde

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR5448-5G
APOSOR5448-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR5448-5G
Pipéridine-N-carbaldehyde
Pipéridine-N-carbaldehyde


Formule: C₆H₁₁NO
Point d'ébullition: 221…223 °C
Point de fusion: –31 °C
Densité: 1.019 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006483
Numéro CAS: 2591-86-8
EINECS: 219-986-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité