Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Méthoxypropylamine 99%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR54484-500ML
APOSOR54484-500MLEA 114 EUR InStock
APOSOR54484-500ML
3-Méthoxypropylamine 99%
3-Méthoxypropylamine


Formule: C₄H₁₁NO
Point d'ébullition: 120 °C
Densité: 0.873 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014831
Numéro CAS: 5332-73-0
ONU: 2734
ADR: 8+3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité