4-Nitroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: p-Nitroaniline, pNA
OR5450-25G
APOSOR5450-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR5450-25G
4-Nitroaniline 98%
4-Nitroaniline
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Point d'ébullition: 332 °C
Point de fusion: 147…149 °C
Densité: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007858
Numéro CAS: 100-01-6
EINECS: 20-281-0
ONU: 1661
ADR: 6.1,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité