2,4'-Dichlorobenzophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4'-DBP, (2-Chlorophenyl)(4-chlorophenyl)methanone
OR54515-500G
APOSOR54515-500GEA 213 EUR InStock
APOSOR54515-500G
2,4'-Dichlorobenzophénone 98%
2,4'-Dichlorobenzophénone
Formule: C₁₃H₈Cl₂O
MW: 251,11 g/mol
Point de fusion: 63…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038744
Numéro CAS: 85-29-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité