4,6-Dihydrothieno[3,4-b]thiophene-2-carboxylic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR54533-250MG
APOSOR54533-250MGEA 27.7 EUR InStock
APOSOR54533-250MG
4,6-Dihydrothieno[3,4-b]thiophene-2-carboxylic acid 96%
4,6-Dihydrothieno[3,4-b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₆O₂S₂
MW: 186,24 g/mol
Point de fusion: 240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20642620
Numéro CAS: 7712-05-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité