O-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR54566-100G
APOSOR54566-100GEA 125 EUR InStock
APOSOR54566-100G
O-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine 98%
O-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine
Formule: C₂₂H₂₅NO₅
Point de fusion: 127…136 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037127
Numéro CAS: 71989-33-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité