Nα-Fmoc-N-δ-trityl-L-glutamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR54572-100G
APOSOR54572-100GEA 119 EUR InStock
APOSOR54572-100G
Nα-Fmoc-N-δ-trityl-L-glutamine 98%
N-alpha-Fmoc-N-delta-trityl-L-glutamine
Formule: C₃₉H₃₄N₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077056
Numéro CAS: 132327-80-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité