Methyl-1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Benzyl-3-methoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride, 1-Benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylic acid methyll ester hydrochloride, Methyl 1-Benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate HCl, Methyl 1-Benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride, Methyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
OR54576-100G
APOSOR54576-100GEA 105 EUR InStock
APOSOR54576-100G
Methyl-1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride 95+%
Methyl-1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Formule: C₁₄H₁₈ClNO₃ C₁₅H₁₉NO₃·HCl
MW: 283,75 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012799
Numéro CAS: 3939-01-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité