Toluène-4-sulfonate d'éthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-toluenesulphonate, Ethyl p-toluenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid ethyl ester, Ethyl 4-methylbenzenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid ethyl ester
OR5461-500G
APOSOR5461-500GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR5461-500G
Toluène-4-sulfonate d'éthyle
Toluène-4-sulfonate d'éthyle
Formule: C₉H₁₂O₃S
MW: 200,26 g/mol
Point d'ébullition: 158…162 °C/10mmHg
Point de fusion: 29…33 °C
Point d'éclair: 157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009100
Numéro CAS: 80-40-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité